2-Fluoro-4-metilpiridina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L01602.06
L01602.03
L01602.06EA
99.3
EUR
L01602.06
L01602.03
2-Fluoro-4-metilpiridina ≥98%
2-Fluoro-4-metilpiridina
Purity: 98%
CAS No.: 461-87-0
Molecular Formula: C6H6FN
Formula Weight: 111.12
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.4725
Boiling Point: 155-156°
Beilstein Reference: 107086
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00041224
Formula:
C₆H₆FN Pto. Ebullición: 155…156 °C Densidad: 1,078 Pto. de inflamación: 51 °C (123 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041224 Núm. CAS: 461-87-0 UN: 1993 ADR: 3,III |