2-Fluoro-6-metilpiridina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Fluoro-6-picolina
L01561.06
L01561.03
L01561.06EA
65.6
EUR
L01561.06
L01561.03
2-Fluoro-6-metilpiridina ≥98%
2-Fluoro-6-metilpiridina
Purity: 98%
CAS No.: 407-22-7
Molecular Formula: C6H6FN
Formula Weight: 111.12
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.4700
Boiling Point: 140-141°
Beilstein Reference: 107084
MDL No.: MFCD00041226
Formula:
C₆H₆FN Pto. Ebullición: 140…141 °C Densidad: 1,077 Pto. de inflamación: 66 °C (150 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041226 Núm. CAS: 407-22-7 EINECS: 206-980-8 UN: 1993 ADR: 3,III |