2-(2-Aminoetil)piridina 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Pyridylethylamine, 2-(2-Pyridyl)ethylamine, 2-Pyridin-2-ylethanamine
103690100 103690010 103690500
ACRO103690100EA 164 EUR
ACRO103690100 ACRO103690010 ACRO103690500
2-(2-Aminoetil)piridina 95%
2-(2-Aminoetil)piridina
Formula: C₇H₁₀N₂
Pto. Ebullición: 105…106 °C (10 mmHg)
Densidad: 1,021 g/cm³
Pto. de inflamación: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006367
Núm. CAS: 2706-56-1
EINECS: 220-295-1
UN: 2735
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5340 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %