2-(2-Aminoetil)piridina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L05627.03
L05627.06
L05627.14
L05627.03EA
34.8
EUR
L05627.03
L05627.06
L05627.14
2-(2-Aminoetil)piridina 98%
2-(2-Aminoetil)piridina
Purity: 98%
CAS No.: 2706-56-1
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 100°(212°F)
Refractive Index: 1.5360
Odour: Amine-like
Boiling Point: 208°
Beilstein Reference: 111208
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00006367
Formula:
C₇H₁₀N₂ Pto. Ebullición: 208 °C Densidad: 1,020 Pto. de inflamación: 100 °C (212 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006367 Núm. CAS: 2706-56-1 EINECS: 220-295-1 ADR: 8,III |