2-Amino-3-metilpiridina 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Metil-2-piridilamina, 2-Amino-3-picolina
104380050 104381000 104385000
ACRO104380050EA 28.9 EUR
ACRO104380050 ACRO104381000 ACRO104385000
2-Amino-3-metilpiridina 96%
2-Amino-3-metilpiridina
Formula: C₆H₈N₂
Pto. Ebullición: 221,1 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 32…34 °C
Densidad: 1,073 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 111 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006320
Núm. CAS: 1603-40-3
EINECS: 216-501-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5813 to 1.5833 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.8 %
GC ≥95 %
Fluoride (F) ≤10 ppm
Arsenic (As) ≤3 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.3 % (in water)