2-Amino-3-metilpiridina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Metil-2-piridilamina, 2-Amino-3-picolina
A10224.14
A10224.22
A10224.36
A10224.14EA
28.5
EUR
A10224.14
A10224.22
A10224.36
2-Amino-3-metilpiridina 97%
2-Amino-3-metilpiridina
Purity: 97%
CAS No.: 1603-40-3
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 118°(244°F)
Refractive Index: 1.5825
Odour: Unpleasant
Melting Point: 29-32°
Boiling Point: 221-222°
Beilstein Reference: 107892
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006320
Formula:
C₆H₈N₂ Pto. Ebullición: 221…222 °C Pto. de fusión: 29…32 °C Densidad: 1,073 Pto. de inflamación: 118 °C (244 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006320 Núm. CAS: 1603-40-3 EINECS: 216-501-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |