2-Amino-4-metilpiridina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Aminopicoline, 2-Amino-4-picoline, 4-Methyl-2-pyridylamine, 4-Methylpyridin-2-amine
153861000 153865000
ACRO153861000EA 47 EUR
ACRO153861000 ACRO153865000
2-Amino-4-metilpiridina 98%
2-Amino-4-methylpyridine
Formula: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Pto. Ebullición: 230 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 96…101 °C
Pto. de inflamación: 118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006321
Núm. CAS: 695-34-1
EINECS: 211-780-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,00465
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to beige to brown Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 101 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %