2-Amino-4-metilpiridina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Metil-2-piridilamina, 2-Amino-4-picolina
A14177.14
A14177.22
A14177.36
A14177.14EA
27.7
EUR
A14177.14
A14177.22
A14177.36
2-Amino-4-metilpiridina 98%
2-Amino-4-metilpiridina
Purity: 98%
CAS No.: 695-34-1
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 118°(244°F)
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 231°
Beilstein Reference: 107066
Merck Reference: 14,466
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006321
Formula:
C₆H₈N₂ Pto. Ebullición: 231 °C Pto. de fusión: 97…101 °C Pto. de inflamación: 118 °C (244 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006321 Núm. CAS: 695-34-1 EINECS: 211-780-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,466 |