2-Amino-5-metilpiridina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
104390100 104390500
ACRO104390100EA 33.2 EUR
ACRO104390100 ACRO104390500
2-Amino-5-metilpiridina 99%
2-Amino-5-metilpiridina
Formula: C₆H₈N₂
Pto. Ebullición: 227,1 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 80…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006328
Núm. CAS: 1603-41-4
EINECS: 216-503-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 77 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %