2-Amino-5-metilpiridina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Amino-5-picolina, 5-Metil-2-piridilamina
A13330.09
A13330.18
A13330.30
A13330.09EA
31.2
EUR
A13330.09
A13330.18
A13330.30
2-Amino-5-metilpiridina 99%
2-Amino-5-metilpiridina
Purity: 99%
CAS No.: 1603-41-4
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 118°(244°F)
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 226-228°
Beilstein Reference: 107050
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006328
Formula:
C₆H₈N₂ Pto. Ebullición: 226…228 °C Pto. de fusión: 74…78 °C Pto. de inflamación: 118 °C (244 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006328 Núm. CAS: 1603-41-4 EINECS: 216-503-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |