2-Amino-6-metilpiridina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Amino-6-picolina, 6-Metil-2-piridilamina
A10444.22
A10444.36
A10444.22EA
45.9
EUR
A10444.22
A10444.36
2-Amino-6-metilpiridina 99%
2-Amino-6-metilpiridina
Purity: 99%
CAS No.: 1824-81-3
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 103°(217°F)
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 208-209°
Beilstein Reference: 107048
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006331
Formula:
C₆H₈N₂ Pto. Ebullición: 208…209 °C Pto. de fusión: 41…45 °C Pto. de inflamación: 103 °C (217 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006331 Núm. CAS: 1824-81-3 EINECS: 217-360-1 UN: 2811 ADR: 6.1,II |