5-Amino-2-metilpiridina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H27431.03
H27431.MD
H27431.03EA
204
EUR
H27431.03
H27431.MD
5-Amino-2-metilpiridina 97%
5-Amino-2-metilpiridina
Purity: 97%
CAS No.: 3430-14-6
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Odour: Characteristic
Melting Point: 95-99°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00833389
Formula:
C₆H₈N₂ Pto. de fusión: 95…99 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00833389 Núm. CAS: 3430-14-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |