2-Amino-4-metil-3-nitropiridina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Methyl-3-nitro-2-pyridylamine, 4-Methyl-3-nitropyridin-2-amine, 2-Amino-3-nitro-4-picoline
L15841.06 L15841.14
L15841.06EA 72 EUR
L15841.06 L15841.14
2-Amino-4-metil-3-nitropiridina 97%
2-Amino-4-methyl-3-nitropyridine
Purity: 97% CAS No.: 6635-86-5 Molecular Formula: C6H7N3O2 Formula Weight: 153.14 Melting Point: 134-138° Beilstein Reference: 139111
Formula: C₆H₇N₃O₂
MW: 153,14 g/mol
Pto. de fusión: 134…138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006315
Núm. CAS: 6635-86-5