6-Metil-2-piridona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
6-Metilpiridin-2-ol
A14764.06
A14764.14
A14764.06EA
42.6
EUR
A14764.06
A14764.14
6-Metil-2-piridona ≥98%
6-Metil-2-piridona
Purity: 98%
CAS No.: 3279-76-3
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Odour: Odourless
Melting Point: 157-161°
Beilstein Reference: 107073
MDL No.: MFCD00006279
Formula:
C₆H₇NO MW: 109,13 g/mol Pto. Ebullición: 283…284 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 157…161 °C Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006279 Núm. CAS: 3279-76-3 EINECS: 221-919-5 |