4-Etilpiridina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12883.18
A12883.30
A12883.18EA
54.7
EUR
A12883.18
A12883.30
4-Etilpiridina ≥98%
4-Etilpiridina
Purity: 98%
CAS No.: 536-75-4
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 52°(126°F)
Refractive Index: 1.5010
Odour: Unpleasant
pH: 10
Melting Point: -91°
Boiling Point: 167-168°
Beilstein Reference: 106481
Merck Reference: 14,3849
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006450
Formula:
C₇H₉N Pto. Ebullición: 167…168 °C Pto. de fusión: –91 °C Densidad: 0,942 Pto. de inflamación: 52 °C (126 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006450 Núm. CAS: 536-75-4 EINECS: 208-646-7 UN: 1993 ADR: 3,III Índice Merck: 14,3849 |