Fenil-2-piridilcetona 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
105800250
105801000
ACRO105800250EA
38
EUR
ACRO105800250
ACRO105801000
Fenil-2-piridilcetona 99+%
Fenil-2-piridilcetona
Formula:
C₁₂H₉NO Pto. Ebullición: 317 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 42…44 °C Densidad: 1,171 g/cm³ (0 °C) Pto. de inflamación: 150 °C |
Número MDL:
MFCD00006300 Núm. CAS: 91-02-1 EINECS: 202-034-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to light yellow Crystalline chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 42 to 44 °C |
GC | ≥99.0 % |