Fenil-3-piridilcetona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Phenyl 3-pyridyl ketone, Phenyl(pyridin-3-yl)methanone
A16695.06
A16695.14
A16695.22
A16695.06EA
40
EUR
A16695.06
A16695.14
A16695.22
Fenil-3-piridilcetona ≥98%
Fenil-3-piridilcetona
Purity: 98+%
CAS No.: 5424-19-1
Molecular Formula: C12H9NO
Formula Weight: 183.21
Flash Point: 150°(302°F)
Melting Point: 36-40°
Boiling Point: 307°
Beilstein Reference: 120234
MDL No.: MFCD00006394
Formula:
C₁₂H₉NO MW: 183,21 g/mol Pto. Ebullición: 307 °C Pto. de fusión: 36…40 °C Pto. de inflamación: 150 °C (302 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006394 Núm. CAS: 5424-19-1 EINECS: 226-561-3 |