(S)-(-)-Nicotina 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: L(-)-Nicotina
181420050 181420250 181421000 181425000
ACRO181420050EA 40.4 EUR
ACRO181420050 ACRO181420250 ACRO181421000 ACRO181425000
(S)-(-)-Nicotina 99+%
(S)-(-)-Nicotina
Formula: C₁₀H₁₄N₂
Pto. Ebullición: 247 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –80 °C
Densidad: 1,015 g/cm³
Pto. de inflamación: 101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006369
Núm. CAS: 54-11-5
EINECS: 200-193-3
UN: 1654
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 12,06611
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5255 to 1.5285 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation -140° to -152° (20°C, 589 nm) (c=2,absolute ethanol) (on anhydrous basis)