(S)-(-)-Nicotina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99%
CAS No.: 54-11-5
Molecular Formula: C10H14N2
Formula Weight: 162.24
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.5265
Odour: Characteristic
pH: 10.2
Melting Point: -79°
Boiling Point: 245-248°
Beilstein Reference: 82109
Merck Reference: 14,6524
Optical Rotation: -168° (neat)
UN No.: 1654
MDL No.: MFCD00006369
Formula:
C₁₀H₁₄N₂ Pto. Ebullición: 245…248 °C Pto. de fusión: –79 °C Densidad: 1,017 Pto. de inflamación: 101 °C (213 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006369 Núm. CAS: 54-11-5 EINECS: 200-193-3 UN: 1654 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,6524 |