(S)-(-)-Nicotina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20877.0100 8.20877.9010 8.20877.0025 8.20877.1000
8.20877.0100EA 160 EUR
8.20877.0100 8.20877.9010 8.20877.0025 8.20877.1000
(S)-(-)-Nicotina para síntesis, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-Nicotina
Formula: C₁₀H₁₄N₂
Pto. Ebullición: 247 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –79 °C
Densidad: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006369
Núm. CAS: 54-11-5
EINECS: 200-193-3
UN: 1654
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 12,06611
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -79 °C
Molar Mass 162.23 g/mol
Boiling Point 247 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.05 hPa (25 °C)
Flash Point 101 °C
Explosion Limit 0.7 - 4 %(V)
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
pH 10.2 (8.1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 240 °C
Synonyms 3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, (S)-(-)-Nicotine
Hill Formula C10H14N2