Nicotinato de bencilo ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Picolinic acid benzyl ester, Pyridine-3-carboxylic acid benzyl ester, Benzyl 3-pyridinecarboxylate, 3-Pyridinecarboxylic acid benzyl ester, Nicotinic acid benzyl ester
A18505.18
A18505.30
A18505.18EA
44
EUR
A18505.18
A18505.30
Nicotinato de bencilo ≥99%
Nicotinato de bencilo
Purity: 99%
CAS No.: 94-44-0
Molecular Formula: C13H11NO2
Formula Weight: 213.24
Flash Point: 170°(338°F)
Refractive Index: 1.5700
Melting Point: 21-23°
Boiling Point: 179-180°/5mm
Beilstein Reference: 159169
Merck Reference: 14,6526
MDL No.: MFCD00023584
Formula:
C₁₃H₁₁NO₂ MW: 213,24 g/mol Pto. Ebullición: 179…180 °C (5 mmHg) Pto. de fusión: 21…23 °C Densidad: 1,165 Pto. de inflamación: 170 °C (338 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00023584 Núm. CAS: 94-44-0 EINECS: 202-332-3 Índice Merck: 14,6526 |