2,2'-Bipiridilo ≥98% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 98%
CAS No.: 366-18-7
Molecular Formula: C10H8N2
Formula Weight: 156.19
Flash Point: 121°(249°F)
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 70°
Boiling Point: 272-273°
Beilstein Reference: 113089
Merck Reference: 14,3347
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006212
Formula:
C₁₀H₈N₂ Pto. Ebullición: 272…273 °C Pto. de fusión: 70 °C Densidad: 1,326 g/cm³ (–150 °C) Pto. de inflamación: 121 °C (249 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006212 Núm. CAS: 366-18-7 EINECS: 206-674-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,3347 |