2,2'-Bipiridilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A15782.14 A15782.22 A15782.36
A15782.14EA 85.8 EUR
A15782.14 A15782.22 A15782.36
2,2'-Bipiridilo ≥99%
2,2'-Bipiridilo
Purity: 99+% CAS No.: 366-18-7 Molecular Formula: C10H8N2 Formula Weight: 156.19 Flash Point: 121°(249°F) Melting Point: 70° Boiling Point: 272-273° Beilstein Reference: 113089 Merck Reference: 14,3347 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006212
Formula: C₁₀H₈N₂
Pto. Ebullición: 272…273 °C
Pto. de fusión: 70 °C
Densidad: 1,326 g/cm³ (–150 °C)
Pto. de inflamación: 121 °C (249 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006212
Núm. CAS: 366-18-7
EINECS: 206-674-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,3347
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e86bbc29edb6c5d09c058b8efcb6b9eb7f4d070c&vid=9e3a03e37045643109ae0765802e1997d30604ae&prid=web&clid=SAPDAM