4,4'-Bipiridilo, anhidro 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
276200250 276200050 276201000
ACRO276200250EA 136 EUR
ACRO276200250 ACRO276200050 ACRO276201000
4,4'-Bipiridilo, anhidro 98%
4,4'-Bipiridilo
Formula: C₁₀H₈N₂
Pto. Ebullición: 305 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 110…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006416
Núm. CAS: 553-26-4
EINECS: 209-036-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,03383
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 114 °C
Water ≤2.0 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %