4,4'-Bipiridilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4,4'-Bipiridina
A10187.06
A10187.14
A10187.22
A10187.06EA
36.9
EUR
A10187.06
A10187.14
A10187.22
4,4'-Bipiridilo ≥98%
4,4'-Bipiridilo
Purity: 98%
CAS No.: 553-26-4
Molecular Formula: C10H8N2
Formula Weight: 156.19
Melting Point: 111-114°
Boiling Point: 304-305°
Merck Reference: 14,3348
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006416
Formula:
C₁₀H₈N₂ MW: 156.19 g/mol Pto. Ebullición: 304…305 °C Pto. de fusión: 111…114 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006416 Núm. CAS: 553-26-4 EINECS: 209-036-3 UN: 2811 ADR: 6.1 III Índice Merck: 13,03383 |