2-Bromopirimidina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13791.14
A13791.03
A13791.06
A13791.22
A13791.14EA
259
EUR
A13791.14
A13791.03
A13791.06
A13791.22
2-Bromopirimidina ≥98%
2-Bromopirimidina
Purity: 98+%
CAS No.: 4595-60-2
Molecular Formula: C4H3BrN2
Formula Weight: 158.99
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 53-57°
Boiling Point: 62-64°/1.5mm
Beilstein Reference: 605945
MDL No.: MFCD00014601
Formula:
C₄H₃BrN₂ Pto. Ebullición: 62…64 °C (1,5 mmHg) Pto. de fusión: 53…57 °C Densidad: >1 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00014601 Núm. CAS: 4595-60-2 EINECS: 224-993-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...