5-Bromopirimidina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
204300250 204301000
ACRO204300250EA 69.8 EUR
ACRO204300250 ACRO204301000
5-Bromopirimidina 98%
5-Bromopirimidina
Formula: C₄H₃BrN₂
Pto. Ebullición: 168 °C (727 mmHg)
Pto. de fusión: 69…73 °C
Número MDL: MFCD00006117
Núm. CAS: 4595-59-9
EINECS: 224-992-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to beige to light brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 73 °C
GC ≥97.5 %