5-Bromopirimidina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L14172.06
L14172.14
L14172.22
L14172.06EA
27.7
EUR
L14172.06
L14172.14
L14172.22
5-Bromopirimidina ≥98%
5-Bromopirimidina
Purity: 98%
CAS No.: 4595-59-9
Molecular Formula: C4H3BrN2
Formula Weight: 158.99
Melting Point: 69-74°
Beilstein Reference: 107326
Formula:
C₄H₃BrN₂ Pto. Ebullición: 168 °C (727 mmHg) Pto. de fusión: 69…74 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006117 Núm. CAS: 4595-59-9 EINECS: 224-992-1 |