2,4,6-Tricloropirimidina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
139490250 139491000
ACRO139490250EA 93.9 EUR
ACRO139490250 ACRO139491000
2,4,6-Tricloropirimidina 99%
2,4,6-Tricloropirimidina
Formula: C₄HCl₃N₂
Pto. Ebullición: 210 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 23…25 °C
Densidad: 1,595 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006063
Núm. CAS: 3764-01-0
EINECS: 223-183-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5690 to 1.5710 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %