2,4,6-Tricloropirimidina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A12842.14 A12842.22
A12842.14EA 85.9 EUR
A12842.14 A12842.22
2,4,6-Tricloropirimidina ≥98%
2,4,6-Tricloropirimidina
Purity: 98% CAS No.: 3764-01-0 Molecular Formula: C4HCl3N2 Formula Weight: 183.43 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5700 Odour: Irritating Melting Point: 21-25° Boiling Point: 213-215° Beilstein Reference: 118284 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00006063
Formula: C₄HCl₃N₂
Pto. Ebullición: 213…215 °C
Pto. de fusión: 21…25 °C
Densidad: 1,595
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006063
Núm. CAS: 3764-01-0
EINECS: 223-183-0
ADR: 8,III