2,4-Dicloropirimidina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
162650250
162650050
162651000
ACRO162650250EA
164
EUR
ACRO162650250
ACRO162650050
ACRO162651000
2,4-Dicloropirimidina 97%
2,4-Dicloropirimidina
Formula:
C₄H₂Cl₂N₂ Pto. Ebullición: 101 °C (23 mmHg) Pto. de fusión: 57…62 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006061 Núm. CAS: 3934-20-1 EINECS: 223-508-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow to beige to grey Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 57 to 62 °C |
GC | ≥96.0 % |