2,4-Dicloropirimidina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15131.06
A15131.09
A15131.18
A15131.30
A15131.06EA
50.7
EUR
A15131.06
A15131.09
A15131.18
A15131.30
2,4-Dicloropirimidina ≥98%
2,4-Dicloropirimidina
Purity: 98+%
CAS No.: 3934-20-1
Molecular Formula: C4H2Cl2N2
Formula Weight: 148.98
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 57-62°
Boiling Point: 101°/23mm
Beilstein Reference: 110911
MDL No.: MFCD00006061
Formula:
C₄H₂Cl₂N₂ Pto. Ebullición: 101 °C (23 mmHg) Pto. de fusión: 57…62 °C |
Número MDL:
MFCD00006061 Núm. CAS: 3934-20-1 EINECS: 223-508-6 |