2-Cloropirimidina 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
185840100 185840500 185842500
ACRO185840100EA 45.2 EUR
ACRO185840100 ACRO185840500 ACRO185842500
2-Cloropirimidina 98+%
2-Cloropirimidina
Formula: C₄H₃ClN₂
MW: 114,53 g/mol
Pto. Ebullición: 75…76 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 62…66 °C
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006060
Núm. CAS: 1722-12-9
EINECS: 217-020-2
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to light orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥98.0 %