2-Aminopirimidina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Pirimidin-2-ilamina
104580050 104581000 104585000
ACRO104580050EA 27 EUR
ACRO104580050 ACRO104581000 ACRO104585000
2-Aminopirimidina 98%
2-Aminopirimidina
Formula: C₄H₅N₃
Pto. Ebullición: 158 °C (186mbar)
Pto. de fusión: 124…127 °C
Pto. de inflamación: 103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006089
Núm. CAS: 109-12-6
EINECS: 203-648-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 127 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
BSC Certification Passes