2-Aminopirimidina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B24594.22
B24594.36
B24594.22EA
45.4
EUR
B24594.22
B24594.36
2-Aminopirimidina 98%
2-Aminopirimidina
Purity: 98%
CAS No.: 109-12-6
Molecular Formula: C4H5N3
Formula Weight: 95.11
Melting Point: 123-127°
Boiling Point: 159°/186mm
MDL No.: MFCD00006089
Formula:
C₄H₅N₃ Pto. Ebullición: 159 °C (186 mmHg) Pto. de fusión: 123…127 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006089 Núm. CAS: 109-12-6 EINECS: 203-648-4 |