4-Aminopirimidina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
345070010
345070050
ACRO345070010EA
157
EUR
ACRO345070010
ACRO345070050
4-Aminopirimidina 98%
4-Aminopirimidina
Formula:
C₄H₅N₃ Pto. de fusión: 151…155 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006112 Núm. CAS: 591-54-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light beige Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 151 to 155 °C |
HPLC | ≥97.5 % |