4-Aminopirimidina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H27367.MD
H27367.06
H27367.03
H27367.MDEA
68.6
EUR
H27367.MD
H27367.06
H27367.03
4-Aminopirimidina 98%
4-Aminopirimidina
Purity: 98%
CAS No.: 591-54-8
Molecular Formula: C4H5N3
Formula Weight: 95.11
Melting Point: 147-152°
MDL No.: MFCD00006112
Formula:
C₄H₅N₃ MW: 95,1 g/mol Pto. de fusión: 147…152 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006112 Núm. CAS: 591-54-8 |