2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Aminoisocytosin, 2,4-Diamino-6-pyrimidinol, 2,4-Diaminopyrimidin-6-ol
112241000 112240250
ACRO112241000EA 79.6 EUR
ACRO112241000 ACRO112240250
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine 96%
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Formula: C₄H₆N₄O
MW: 126,12 g/mol
Pto. Ebullición: 373 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 270…290 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006098
Núm. CAS: 56-06-4
EINECS: 200-254-4
Índice Merck: 13,03001
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥98.5 %