2,4,6-Triaminopirimidina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Pirimidina-2,4,6-triiltriamina
139250250 139251000
ACRO139250250EA 45.8 EUR
ACRO139250250 ACRO139251000
2,4,6-Triaminopirimidina 97%
2,4,6-Triaminopirimidina
Formula: C₄H₇N₅
Pto. Ebullición: 324 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 246…252 °C
Densidad: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006100
Núm. CAS: 1004-38-2
EINECS: 213-720-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Almost white to yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 246 to 252 °C
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %