Dihidropirimidina-2,4,5(3H)-triona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
B23320.03 B23320.06
B23320.03EA 68.4 EUR
B23320.03 B23320.06
Dihidropirimidina-2,4,5(3H)-triona ≥98%
Dihidropirimidina-2,4,5(3H)-triona
Purity: 98% CAS No.: 496-76-4 Molecular Formula: C4H4N2O3 Formula Weight: 128.09 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 127205
Formula: C₄H₄N₂O₃
Pto. Ebullición: 410 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 330…340 °C
Número MDL: MFCD00082987
Núm. CAS: 496-76-4
EINECS: 207-829-9