Pirimidina-2-tiol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 2-Thiopyrimidine
156740100 156740500
ACRO156740100EA 44.8 EUR
ACRO156740100 ACRO156740500
Pirimidina-2-tiol 98%
Pirimidina-2-tiol
Formula: C₄H₄N₂S
MW: 112,16 g/mol
Pto. de fusión: 230 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006073
Núm. CAS: 1450-85-7
EINECS: 215-917-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Ammonium (NH4) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.03 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.01 %