Pirimidina-2-tiol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Thiopyrimidine
A13382.09
A13382.22
A13382.30
A13382.09EA
41.4
EUR
A13382.09
A13382.22
A13382.30
Pirimidina-2-tiol ≥98%
Pirimidina-2-tiol
Purity: 98%
CAS No.: 1450-85-7
Molecular Formula: C4H4N2S
Formula Weight: 112.15
Melting Point: ca 230° dec.
Beilstein Reference: 107105
Formula:
C₄H₄N₂S MW: 112,16 g/mol Pto. de fusión: ∼ 230 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006073 Núm. CAS: 1450-85-7 EINECS: 215-917-3 |