Pirimidina ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A15534.03
A15534.06
A15534.14
A15534.03EA
37.2
EUR
A15534.03
A15534.06
A15534.14
Pirimidina ≥99%
Pirimidina
Purity: 99%
CAS No.: 289-95-2
Molecular Formula: C4H4N2
Formula Weight: 80.09
Flash Point: 31°(87°F)
Refractive Index: 1.5040
Melting Point: 20-22°
Boiling Point: 123-124°
Beilstein Reference: 103894
Merck Reference: 14,7987
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006059
Formula:
C₄H₄N₂ MW: 80,09 g/mol Pto. Ebullición: 123…124 °C Pto. de fusión: 20…22 °C Densidad: 1,016 Pto. de inflamación: 31 °C (87 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006059 Núm. CAS: 289-95-2 EINECS: 206-026-0 UN: 1993 ADR: 3,III Índice Merck: 14,7987 |