4-Metilpirimidina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13170.06
A13170.14
A13170.06EA
74.3
EUR
A13170.06
A13170.14
4-Metilpirimidina ≥98%
4-Metilpirimidina
Purity: 98%
CAS No.: 3438-46-8
Molecular Formula: C5H6N2
Formula Weight: 94.12
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4960
Boiling Point: 141-142°
Beilstein Reference: 105781
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006115
Formula:
C₅H₆N₂ Pto. Ebullición: 141…142 °C Pto. de fusión: 32 °C Densidad: 1,030 Pto. de inflamación: 40 °C (104 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006115 Núm. CAS: 3438-46-8 EINECS: 222-344-2 UN: 1993 ADR: 3,III |