Pirrol 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1H-Pirrol
157710250 157711000 157715000 157710025
ACRO157710250EA 42.4 EUR
ACRO157710250 ACRO157711000 ACRO157715000 ACRO157710025
Pirrol 99%, extra puro
Pirrol
Formula: C₄H₅N
MW: 67.09 g/mol
Pto. Ebullición: 129…131 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –23 °C
Densidad: 0.96 g/cm³
Pto. de inflamación: 36 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005216
Núm. CAS: 109-97-7
EINECS: 203-724-7
UN: 1992
ADR: 3 III
Índice Merck: 12,08198
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5080 to 1.5100 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.15 %
GC ≥98.5 %