Pirrol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1H-Pirrol
A12616.30
A12616.18
A12616.0B
A12616.30EA
155
EUR
A12616.30
A12616.18
A12616.0B
Pirrol ≥98%
Pirrol
Purity: 98+%
CAS No.: 109-97-7
Molecular Formula: C4H5N
Formula Weight: 67.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.5090
Odour: Mild
Boiling Point: 131°
Beilstein Reference: 1159
Merck Reference: 14,8014
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00005216
Formula:
C₄H₅N MW: 67,09 g/mol Pto. Ebullición: 131 °C Pto. de fusión: –24 °C Densidad: 0,967 Pto. de inflamación: 38 °C (100 °F) |
Número MDL:
MFCD00005216 Núm. CAS: 109-97-7 EINECS: 203-724-7 UN: 1992 ADR: 3,III Índice Merck: 14,8014 |