2-Acetilpirrol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
252490050
252490250
ACRO252490050EA
47.5
EUR
ACRO252490050
ACRO252490250
2-Acetilpirrol 99%
2-Acetilpirrol
Formula:
C₆H₇NO Pto. Ebullición: 220 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 88…91 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005220 Núm. CAS: 1072-83-9 EINECS: 214-016-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 88 to 91 °C |
GC | ≥98.5 % |