2-Acetilpirrol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(1H-Pirrol-2-il)etan-1-ona, 2-Acetil-1H-pirrol
A14593.06 A14593.14
A14593.06EA 49.1 EUR
A14593.06 A14593.14
2-Acetilpirrol ≥98%
2-Acetilpirrol
Purity: 98% CAS No.: 1072-83-9 Molecular Formula: C6H7NO Formula Weight: 109.13 Odour: Characteristic Melting Point: 88-92° Boiling Point: 220° Beilstein Reference: 1882 MDL No.: MFCD00005220
Formula: C₆H₇NO
Pto. Ebullición: 220 °C
Pto. de fusión: 88…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005220
Núm. CAS: 1072-83-9
EINECS: 214-016-2