3-Acetilpirrol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
A12073.03
A12073.06
A12073.03EA
92.8
EUR
A12073.03
A12073.06
3-Acetilpirrol ≥97%
3-Acetilpirrol
Purity: 97%
CAS No.: 1072-82-8
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Odour: Odourless
Melting Point: 110-114°
Beilstein Reference: 107151
MDL No.: MFCD00067759
Formula:
C₆H₇NO MW: 109,13 g/mol Pto. de fusión: 110…114 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00067759 Núm. CAS: 1072-82-8 |