1-Metilpirrol 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: N-Metilpirrol
127601000 127605000
127601000.EA 75.5 EUR
127601000. 127605000.
1-Metilpirrol 99+%
1-Metilpirrol
Formula: C₅H₇N
Pto. Ebullición: 112 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –57 °C
Densidad: 0,91 g/cm³
Pto. de inflamación: 16 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005345
Núm. CAS: 96-54-8
EINECS: 202-513-7
UN: 1992
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4890 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥99.0 %